Kluczowe dokumenty
14-252-M
Sigma-Aldrich
p38α/SAPK2a Protein, unactive, 50 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 67.7 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Recombinant GST fusion protein containing full-length human p38α/SAPK2a
expressed in E. Coli
Zastosowanie
Unactive, recombinant GST fusion protein containing full-length human p38α/SAPK2a, for use in Kinase Assays.
Działania biochem./fizjol.
  • Protein Target: p38α/SAPK2a
  • Target Sub-Family:CMGC
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Przechowywanie i stabilność
6 months at -20 C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2