1.42022
Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Betadex Sulfobutyl ether sodium; SBEBCD; SBE-β-CD, Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt EMPROVE EXPERT Ph Eur,NF
About This Item
agency
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Postać
powder
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
solubility enhancement
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3