Kluczowe dokumenty
14-1048
Sigma-Aldrich
Ludzki rekombinowany CARM1
Human recombinant CARM1 with an N-terminal FLAG tag expressed in FreeStyle 293-F cells.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in FreeStyle 293-F cells
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw ~66 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (histone methyltransferase (HMT))
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... CARM1(10498)
Opis ogólny
Źródło produktu: Człowiek
Zastosowanie
Ludzki rekombinowany CARM1 z N-końcowym znacznikiem FLAG wyrażany w komórkach FreeStyle 293-F.
Research Category
Nuclear Function
Jakość
routinely evaluated by methylation of histone H3
Powiązanie
Zastępuje: 14-575
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -80°C.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Różni się w zależności od partii; informacje na temat każdej partii można znaleźć w arkuszu danych specyficznym dla danej partii.
Informacje prawne
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melody D Fulton et al.
The Journal of biological chemistry, 297(4), 101123-101123 (2021-09-08)
Histone arginine methylation is a key post-translational modification that mediates epigenetic events that activate or repress gene transcription. Protein arginine methyltransferases (PRMTs) are the driving force for the process of arginine methylation, and the core histone proteins have been shown
Hongwei Li et al.
The Journal of biological chemistry, 277(47), 44623-44630 (2002-09-19)
The RNA-binding protein HuR stabilizes labile mRNAs carrying AU-rich instability elements. This mRNA stabilization can be induced by hypoxia, lipopolysaccharide, and UV light. The mechanism by which these stimuli activate HuR is unclear and might be related to post-translational modification
Seth Frietze et al.
Cancer research, 68(1), 301-306 (2008-01-04)
Estrogen receptor alpha (ER alpha) mediates breast cancer proliferation through transcriptional mechanisms involving the recruitment of specific coregulator complexes to the promoters of cell cycle genes. The coactivator-associated arginine methyltransferase CARM1 is a positive regulator of ER alpha-mediated transcriptional activation.