Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
agency
(HACCP, IATA), ASTM®
application(s)
food and beverages
industrial hygiene
jet fuel
General description
Korzystanie z tej opcjonalnej drukarki paskowej umożliwia drukowanie zapisanych wyników pomiarów, a także automatyczne drukowanie wyników po zakończeniu pomiaru.
Drukarka łączy się z urządzeniem HY-LiTE® 2 za pomocą dołączonego kabla USB i może działać zarówno na zasilaniu sieciowym, jak i bateryjnym.
Zawartość zestawu:
Drukarka termiczna
Akumulator litowo-jonowy (7,4 V, 1500 mAh, 11,1 Wh)
- Papier termiczny w rolce
Zasilacz (PSU)
Adaptery PSU na cały świat (UK, EU, NA, AU)
Kabel USB
Dysk USB z dokumentacją produktu
Wydrukowany certyfikat QC
Aby uzyskać dodatkowy papier termiczny w rolce, zamów pozycję 1.30110.0002 Zestaw rolek papieru do zewnętrznej drukarki termicznej HY-LiTE® 2 (12 rolek/pak).
Specyfikacje rolki papieru termicznego: 57 mm bezpośredni termiczny papier nieprzylepny, 30 mm* OD, 12,7 mm* rdzeń. (* Tolerancja: ±10%)
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description For HY-LiTE® 2 (1.30100.0001) Instruments | description Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® 2 luminometers | description Replacement accessory for HY-LiTE® 2 instruments with built-in printer | description For ATP measurement to assess biological contamination, Suitable for quality monitoring of cleaning processes on surfaces and in process fluids during food and beverages production as well as in other Industrial production applications. |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) environmental |
| agency (HACCP, IATA), ASTM® | agency - | agency - | agency complies with DIN 10124 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?