Przejdź do
1.30110
HY-LiTE® Rolka papieru do drukarek termicznych
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® 2 luminometers
Synonim(y):
Papier termiczny do drukarek, rolka papieru do drukarek, wymienny papier termiczny w rolce
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 rolls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
12 rolls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
14111818
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® luminometers
compatibility
for use with HY-LITE instrument with built-in recorder (1.30100.0301)
storage temp.
no temp limit
General description
Rolka papieru do drukarki termicznej HY-LiTE® jest dodatkowym akcesorium do luminometrów HY-LiTE® 2 z wbudowaną i zewnętrzną drukarką USB. System testowy HY-LiTE® zapewnia łatwą w użyciu, szybką i niezawodną metodę oceny jakości procesów czyszczenia w zakładach produkcji żywności i napojów. Mierzy ilościowo ATP poprzez specyficzną reakcję z lucyferazą. Emitowana bioluminescencja jest wykrywana przez luminometr HY-LiTE®. Papier do drukarki termicznej służy do drukowania wyników testów ATP pobranych z luminometrów HY-LiTE® 2.
Application
Rolka papieru do drukarki termicznej HY-LiTE® jest akcesorium do luminometrów HY-LiTE® 2 używanym do drukowania wyników testów ATP.
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)