Merck
1.30115
Zasilacz HY-LiTE® 2
Replacement accessory for HY-LiTE® 2 instruments with built-in printer
Synonim(y):
Zasilacz sieciowy, zasilacz ścienny, zasilacz sieciowy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
39121004
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with HY-LiTE® 2 instruments (with built-in printer (i.e. 1301000301))
storage temp.
no temp limit
General description
Zamienny lub zapasowy zasilacz (PSU) do urządzeń HY-LiTE® 2 z wbudowaną drukarką. HY-LiTE® 2 to luminometr do monitorowania stanu higieny w szybki i niezawodny sposób w produkcji żywności i napojów. Zasilacz podłącza się do urządzenia HY-LiTE® 2 za pomocą gniazda niskiego napięcia do zasilania prądem przemiennym.
Application
Wymienny lub zapasowy zasilacz do zasilania sieciowego zgodnych urządzeń HY-LiTE® 2.
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany