Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2nccnc2c(c1c3ccc(cc3)O)CCCC
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirolo-pirazyny, który wywiera działanie antyproliferacyjne. Działa jako silny, selektywny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinaz zależnych od cyklin (Cdks; IC50 = 150 nM dla Cdk1/cykliny B, 120 nM dla Cdk2/cykliny A, 400 nM dla Cdk2/cykliny E i 160 nM dla Cdk5/p25), kinazy syntazy glikogenu-3 (GSK-3; IC50 = 500 nM dla GSK-3α i 1.5 µM dla GSK-3β) i kinazy c-Jun N-końcowej (JNK; IC50 ~ 3-10 µM). Hamuje również kinazy regulowane sygnałem pozakomórkowym (ERK; IC50 = 18 µM dla ERK1 i 22 µM dla ERK2), PIM1 (IC50 > 10 µM) i kinazę tyrozynową receptora insuliny (IC50 = 60 µM) w wyższych stężeniach. Nie hamuje znacząco Cdk4/cykliny D1, CK1, CK2, MAPKK, PKA, PKG, PKC lub c-raf (IC50 = ≥ 100 µM). Wykazano, że zatrzymuje niezróżnicowane ludzkie komórki teratocarcinoma (NT2) i zróżnicowane neurony postmitotyczne (hNT) zarówno w fazie G1, jak i G2 (IC50 = odpowiednio 7 µM i 10,5 µM). Wykazano również, że selektywnie stymuluje zależny od CFTR wypływ jodków w komórkach wtCFTR-CHO, Calu-3 i F508del-CFTR-CF15 w obecności 1 µM forskoliny (nr kat. 344270) z wysokim powinowactwem (EC50 = odpowiednio 150 nM, 140 nM i 111 nM).
Przepuszczalny dla komórek związek pirolo-pirazyny, który wywiera działanie antyproliferacyjne. Działa jako silny, selektywny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinaz zależnych od cyklin (Cdks; IC50 = 150 nM, 120 nM, 400 nM i 200 nM odpowiednio dla Cdk1/cykliny B, Cdk2/cykliny A, Cdk2/cykliny E i Cdk5/p25), kinazy syntazy glikogenu-3 (GSK-3; IC50 = 500 nM i 1.5 µM odpowiednio dla GSK-3α, GSK-3β) i kinazy c-Jun N-końcowej (JNK; IC50 = ~ 3 - 10 µM). Słabo hamuje kilka innych enzymów (CK1, CK2, MAPKK, PKA, PKG, PKCs i c-raf) (IC50 ≥ 100 µM). Wykazano, że zatrzymuje komórki zarówno w fazie G1, jak i G2 (IC50 = 7 µM i 10,5 µM odpowiednio dla niezróżnicowanych ludzkich komórek teratocarcinoma NT2 i zróżnicowanych neuronów postmitotycznych hNT). Wykazano, że selektywnie stymuluje zależny od CFTR wypływ jodków w komórkach wtCFTR-CHO, Calu-3 i F508del-CFTR-CF15 w obecności 1 µM forskoliny (nr kat. 344270) z wysokim powinowactwem (EC50 = 150 nM, 140 nM i 111 nM, odpowiednio).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 150 nM, 120 nM, 400 nM i 200 nM odpowiednio dla Cdk1/cykliny B, Cdk2/cykliny A, Cdk2/cykliny E i Cdk5/p25; 500 nM i 1,5 µM odpowiednio dla GSK-3α, GSK-3β.
EC50 = 150 nM, 140 nM i 111 nM, w stymulowaniu zależnego od CFTR wypływu jodków w komórkach wtCFTR-CHO, Calu-3 i F508del-CFTR-CF15 w obecności odpowiednio 1 µM forskoliny.
Główny cel
Kinazy zależne od cyklin
Kinazy zależne od cyklin
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Noel, S., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther., 319, 349.
Mettey, Y., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 222.
Mettey, Y., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 222.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 128125-5MG | 04055977222210 |