126871
Alsterpaullone, 2-Cyanoethyl - CAS 852529-97-0 - Calbiochem
A cell-permeable and reversible Alsterpaullone derivative that acts as a highly potent, ATP-competitive, selective inhibitor of Cdk1/cyclin B and GSK-3β.
Synonim(y):
Alsterpaullone, 2-Cyanoethyl - CAS 852529-97-0 - Calbiochem, 3-(6-Oxo-9-nitro-5,6,7,12-tetrahydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-2-yl)propionitrile
About This Item
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light orange
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cdkl/Gsk-3β, Cyclin B
Opakowanie
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2