Merck
1217
Bufor fosforanowy pH 6,4
Harleco®, suitable for hematology
Buffer, Phosphate pH 6.4
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161703
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bufor fosforanowy pH 6,4, Harleco®, suitable for hematology
form
liquid
manufacturer/tradename
Harleco®
color
colorless
pH
6.4
mp
-0.1 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
Quality Level
Application
Bufor stosowany w protokołach barwienia Wright i Wright-Giemsa.
HARLECO® Używany do rozcieńczania barwników hematologicznych i histologicznych
General description
HARLECO® Bufor fosforanowy pH 6,4
1217-78 1L Poly Pottle
HARLECO® Używany do rozcieńczania barwników hematologicznych i histologicznych
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Active Filters
  1. Montreal, Qc
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Beautiful stain !
    This buffer gives us a beautiful coloration and differenciation with the Wright-Giemsa Fucillo stain.