Merck
1.19902
Kapilary wzbogacające
suitable for solid phase extraction (SPE), suitable for sample preparation
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
General description
Wszystkie poszczególne etapy związane z ekstrakcją do fazy stałej można szybko i niezawodnie przeprowadzić za pomocą urządzenia do ekstrakcji LiChrolut®. To przezroczyste i przystosowane do próżni urządzenie wykonane ze szkła może być używane do przygotowania do 12 próbek jednocześnie.
dla próbek o dużej objętości
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119902000104022536576510