Merck
1.19874
Jednorazowa wkładka PTFE do kolektora próżniowego LiChrolut®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany