Przejdź do
1.19612
Superspher® 60 RP-8 (4 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["Superspher"] Sorbent C8 do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8140,00 zł
6105,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
6105,00 zł
Cena katalogowa8140,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Superspher® 60 RP-8,
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Application
  • Zoptymalizowana procedura rozdzielania fenylotiohydantoin aminokwasów metodą HPLC z fazą odwróconą: Badanie to demonstruje zastosowanie Superspher 60 RP-8 do rozdzielania pochodnych aminokwasów w wysokiej rozdzielczości, co ma kluczowe znaczenie w biochemicznej analizie struktur białkowych. Zoptymalizowane protokoły HPLC poprawiają dokładność i wydajność analityczną, co jest korzystne w takich dziedzinach jak chemia analityczna i analiza farmaceutyczna (Persson B, Eaker D, 1990).
Analysis Note
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 105000
stability testing: passes test
selectivity test: passes test
separation factor (Lysine/Digitoxigenine): 1.6 - 2.1
separation factor (Lysine/PHB-propylester): 1.1 - 1.4
separation factor (Naphthalene/Digitoxigenin, selectivity test): 4.5 - 6.5
capacity factor (naphthalene): 17.0 - 22.0
Particle Size (d10): 3.4 - 4.0 µm
Particle Size (d50): 4.6 - 5.3 µm
Particle Size (d90): 6.4 - 7.2 µm
Legal Information
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.196431.512881.50974
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c