Merck
1.17291
MAS-100 Iso NT® Profinet
with USB, digital I/O and ProfiNet/ProfiBus interfaces
Synonim(y):
MAS-100 Iso NT® z interfejsem ProfiNet | monitorowanie powietrza Sigma-Aldrich
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
hardware
agency
EN, ISO
feature
installed
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso NT®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
General description
Jednostka sterująca MAS-100 ISO NT® z Profinet została zaprojektowana do monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w izolatorach i RABS w jednym stałym miejscu pobierania próbek. Jednostka sterująca z elektronicznymi i ruchomymi częściami dmuchawy może być umieszczona poza strefą krytyczną, podczas gdy pojedyncza głowica próbkująca dla standardowych płytek Petriego 90-100 mm zbiera próbki w strefie zamkniętej. Powietrze wylotowe z głowicy próbkującej jest kierowane przez rurę/rurkę do jednostki sterującej i odprowadzane poza strefę krytyczną.
W razie potrzeby jednostkę podstawową można wymienić podczas pracy, ponieważ jeden zawór nadal uszczelnia kanał powietrzny.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych próbników powietrza MAS-100®, jego zasada działania opiera się na zasadzie uderzenia Andersena. Perforowane pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej. Można je sterylizować w autoklawie i są wymienne bez potrzeby dodatkowej kalibracji. System posiada zintegrowany masowy czujnik przepływu, który kompensuje temperaturę otoczenia i ciśnienie, aby zapewnić stałe natężenie przepływu 100 standardowych litrów/min ±2,5%.
Wszystkie elementy obudowy są wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej, a precyzyjne uszczelnienie bez pierścienia uszczelniającego między perforowaną pokrywą a głowicą próbkującą ułatwia czyszczenie i dezynfekcję. Innowacyjny system podwójnego zaworu umożliwia zintegrowanie głowic próbkujących z procesem odkażania za pomocą VHP. Każda jednostka posiada zarówno pompę powietrza, jak i pompę sterylizacyjną, które działają autonomicznie. Dodatkowe filtry powietrza można zainstalować między głowicą próbkującą a jednostką sterującą lub na wylocie jednostki sterującej.
Każda głowica próbkująca jest automatycznie kalibrowana pod kątem dokładnego natężenia przepływu za pomocą cyfrowego anemometru, takiego jak MAS-100 Regulus lub DA-100 NT.
Ta wersja jest wyposażona w następujące interfejsy:
  • RS232.
  • USB.
  • SPS.
  • 9 wejść/wyjść cyfrowych.
  • Profibus podłączony do konwertera Profinet.
Systemem można sterować za pomocą podświetlanego interfejsu użytkownika z wyświetlaczem graficznym LCD.
Application
Zakres dostawy:
1 x jednostka sterująca MAS-100 Iso NT® wyposażona w interfejsy RS232; USB, SPS, 9 cyfrowych wejść/wyjść i Profibus do Profinet; pamięć USB zawierająca instrukcję instalacji; instrukcja obsługi i instrukcja komunikacji, która opisuje protokół komunikacyjny używany do komunikacji z instrumentem za pośrednictwem wszystkich dostępnych interfejsów; deklaracja zgodności; papierowa kopia certyfikatu kalibracji dla każdego kanału, certyfikat kalibracji używanego anemometru cyfrowego; karta charakterystyki i tabela korekcji Fellera
Akcesoria opcjonalne:
  • Dostępne są różne opcjonalne podstawy próbek wykonane ze stali nierdzewnej:
Standardowa podstawa dla rodziny MAS-100 Iso, nierdzewna z urządzeniem Tri-Clamp i uszczelką (numer zamówienia 1093280001) lub podstawa Easy clean dla rodziny MAS-100 Iso, nierdzewna, z 1 urządzeniem Tri-Clamp i 1 uszczelką (numer zamówienia 117090001).
  • Dostępne są różne perforowane pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej:
  • MAS-100 lso NT® Pokrywa perforowana, stal nierdzewna, zabezpieczona krawędzią z 300 otworami (numer zamówienia 1091890001); MAS-100 lso NT® Pokrywa perforowana, stal nierdzewna, zabezpieczona krawędzią z 400 otworami (numer zamówienia 1092220001) lub Pokrywa perforowana, stal nierdzewna 300x0,6 mm z zabezpieczeniem krawędzi i uchwytem (numer zamówienia 1191540001).
  • MAS-100 lso NT® Pokrywa przeciwpyłowa, stal nierdzewna (numer zamówienia 1096440001)
  • MAS-100 lso NT® Złącze kolankowe z 2 urządzeniami Tri-Clamps (numer zamówienia 1179820001)
  • Przewód silikonowy 3 m (numer zamówienia ATBTUBE01)
  • Złącze węża 1 1/2 cala do 25,4 mm, SST316L (zestaw 2 sztuk - numer zamówienia FTPF01501)
  • MAS-100 lso NT® Urządzenie Tri-Clamp, stal nierdzewna (numer zamówienia 1094400001)
  • MAS-100 lso NT® Uszczelka silikonowa (numer zamówienia 1170840001)
  • Filtr powietrza: 5" Opticap® XL 5 Capsule Filters (numer zamówienia KTGRA05TT1) lub 10" Opticap® XL 10 Capsule Filters (do stosowania do filtrowania powietrza wylotowego z jednostki sterującej - numer zamówienia KTGRA10TT1).
  • MAS-100 lso NT® Zasilacz (numer zamówienia 1171820001)
  • MAS-100 lso NT® RS232, kabel 10 m (numer zamówienia 1170980001)
  • MAS-100 lso NT® Pilot zdalnego sterowania (numer zamówienia 1171810001)
  • MAS-100 lso NT® Zestaw IP54 (numer zamówienia 1171590001)
  • MAS-100 lso NT® Zestaw do testu ciśnieniowego (numer zamówienia 1170850001)
Jednostka sterująca MAS-100 ISO NT® z Profinet służy do monitorowania mikrobiologicznego jednej pozycji próbkowania w izolatorach i umożliwia sterowanie za pomocą paneli HMI w sieci Profinet. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Features and Benefits
  • Opracowany zgodnie z GAMP 4, w pełni zwalidowany zgodnie z ISO 14698 i EN 17141.
  • Może być stosowany w środowiskach o klasie czystości ISO 14644 5 / GMP Grade A.
  • Brak ruchomych elementów (np. dmuchawy) w obudowie.
  • Przeznaczony do rur/rur od głowicy zbierającej do jednostki sterującej o długości do 10 m.
  • Sekwencyjnie aktywowany podwójny zawór chroni pojemnik przed wnikaniem zanieczyszczeń.
  • Aktywny cykl odkażania VHP może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie.
  • Opcjonalna instalacja filtrów ochrony środowiska do przetwarzania wysoce aktywnych substancji.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117291000104065265943222