Kluczowe dokumenty
116818
Sigma-Aldrich
3′,5′-cykliczny monofosforotioinian adenozyny, 8-bromo-, izomer Sp, sól sodowa
A potent cell-permeable, metabolically-stable activator of cAMP-dependent protein kinase (PKA).
Synonim(y):
Sp-8-Br-cAMPS, Na
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN5O5PS · Na
Masa cząsteczkowa:
446.15
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: 40 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Silny, przepuszczalny dla komórek, stabilny metabolicznie aktywator kinazy białkowej zależnej od cAMP (PKA). Indukuje aktywność czynnika wymiany nukleotydów guaninowych GEFI (znanego również jako Epac) i GEFII wobec Rap1 zarówno in vivo, jak i in vitro. Znacznie bardziej lipofilny i przepuszczalny dla komórek niż Sp-cAMPS (nr kat. 116815). Uwaga: 5 µmol = 2,23 mg.
Silny, przepuszczalny dla komórek, stabilny metabolicznie aktywator kinazy białkowej zależnej od cAMP (PKA). Indukuje aktywność czynnika wymiany nukleotydów guaninowych GEFI, znanego również jako Epac (białko wymiany bezpośrednio aktywowane przez cAMP) i GEFII w kierunku Rap1 zarówno in vivo, jak i in vitro. Znacznie bardziej lipofilny i przepuszczalny dla komórek niż Sp-cAMPS (nr kat. 116815). λmax = 264 nm (H2O, pH 7,0); εmax = 17 000 M-1cm-1. Uwaga: 5 µmol = 2,23 mg.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
PKA
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Holen, I., et al. 1996. Eur. J. Biochem. 236, 163.
Schaap, P., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 6323.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji patentu DE 3,802,865.4 wydanego dla BIOLOG LSI.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1