Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
5 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 szklanych płytek 5 x 10 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Application
Szklane płytki TLC, modyfikowany RP-8 żel krzemionkowy pokryty flourescencyjnym wskaźnikiem F254s. Płytki TLC z żelem krzemionkowym modyfikowanym RP-8 są dostarczane w ilości 25 sztuk w rozmiarze 5x10 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Analysis Note
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 - 11.5 µm
Layer thickness: 200 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
68 - 74
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 45 - 55
- Reichstein S, steroid test: 65 - 75
- hydrocortisone, steroid test: 75 - 91
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 - 11.5 µm
Layer thickness: 200 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
68 - 74
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 45 - 55
- Reichstein S, steroid test: 65 - 75
- hydrocortisone, steroid test: 75 - 91
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 15684-1; 15684
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 RP-8 F₂₅₄s
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1156840001 | 04022536161433 |