Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Podwójne stożki PVDF, for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
compatibility
for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains 10 PVDF double cones for capillary connection (o.d. 0.5 mm) with knurled nuts Ordering No. 1.15545 or 1.51216.
for stainless steel capillary connections i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm
Analysis Note
visual control: passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Podwójne stożki PVDF
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1155460001 | 04022536160962 |