Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-296-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160406
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
mp
261-262 °C (decomposition)
solubility
insoluble 0.19 g/L
density
1.677 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (bromatometryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobnokrystaliczny proszek
Wygląd roztworu (0.2 mol/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): -220,0 do - 225,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,05 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Co (kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,3 %
Strata podczas suszenia (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobnokrystaliczny proszek
Wygląd roztworu (0.2 mol/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): -220,0 do - 225,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,05 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Co (kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,3 %
Strata podczas suszenia (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cysteina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?