Merck
1.12151
Tlenek dysprozu
99+
Synonim(y):
Dysprosium oxide
Wybierz wielkość
10 G
497,25 zł
497,25 zł
Cena katalogowa663,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Dy2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.00
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-164-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tlenek dysprozu, 99+
SMILES string
[Dy+3].[Dy+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2340 °C
density
7.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
637289GF69010602GF10903676
Dysprosium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
GF69010602
Dysprosium
Dysprosium foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
GF10903676
Dysprosium
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
2340 °C
mp
-
mp
1412 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
7.81 g/cm3 at 20 °C
density
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0%
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c