Merck
1.11764
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄ AMD, bardzo cienkie
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
agency
according to DIN 38407-F11
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
100 μm
plate L × W
20 mm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
15-25°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm dla AMD zgodnie z DIN 38407-F11
Płytki HPTLC AMD z bardzo cienką warstwą o grubości zaledwie 100 µm zostały opracowane specjalnie do jeszcze bardziej wymagających zastosowań, takich jak zautomatyzowane wielokrotne rozwijanie (AMD). Łączą w sobie wielokrotne rozwijanie płytki w tym samym kierunku i powtarzalną elucję gradientową. Rozwijanie AMD zapewnia niezwykle wąskie pasma, umożliwiając pełną rozdzielczość do 40 składników na odległości 60 mm.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 80 - 120 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
14 - 20
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 35 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 60
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 10,0
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 11764-6; 11764
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111764000104022536135717