Kluczowe dokumenty
1.11714
Millipore
Bromek 3-(4,5-dimetylo-2-tiazolilo)-2,5-difenylo-2H-tetrazoliowy
for biochemistry
Synonim(y):
Błękit tiazolilowy, MTT
Wybierz wielkość
1 G
968,00 zł
10 G
8900,00 zł
968,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
968,00 zł
10 G
8900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16BrN5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
206-069-5
NACRES:
NA.21
968,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
195 °C
rozpuszczalność
10 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1C)C)[n]2[n+](nc(n2)c4ccccc4)c3ccccc3.[Br-]
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Anal Biochem, 2017</strong>: Porównanie testów MTT i Neutral Red w celu oceny żywotności komórek w obecności związków miedzi, podkreślając wszechstronność i czułość testu MTT w testach cytotoksyczności (Gomez Perez et al., 2017).</li>
<li><strong>Indian J Pharmacol, 2016</strong>: Ocena potencjału cytotoksycznego różnych indyjskich skórek owocowych na komórkach raka wątroby (HepG2) przy użyciu testu MTT, zapewniająca wgląd w badania nad produktami naturalnymi i potencjalne właściwości przeciwnowotworowe (Garg et al., 2016).</li>
<li><strong>ACS Appl Mater Interfaces, 2015</strong>: Zastosowanie w ocenie żywych komórek nowotworowych w czasie rzeczywistym, połączenie rezonansu plazmonów powierzchniowych i metod elektrochemicznych z testami MTT w celu zwiększenia dokładności testów żywotności (Wu et al., 2015).</li>
</ul>
Komentarz do analizy
Test (argentometryczny): ≥ 98
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (242 nm; 0,001 %; 1 cm; metanol): 480 - 530
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,5 %
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3