Przejdź do
1.11685
Skrobia (z pszenicy)
for biochemistry
Synonim(y):
skrobia natywna z pszenicy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-679-6
NACRES:
NA.79
MDL number:
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
autoignition temp.
400 °C
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bulk density
550‑700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Cukry redukujące (jako maltoza): ≤ 0,5 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,6 %
Strata podczas suszenia: ≤ 13 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2388S529603967
description
for biochemistry
description
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
description
analytical standard, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
description
from potato, tested according to Ph. Eur.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
bulk density
550‑700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
autoignition temp.
400 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
5.0-8.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Skrobia (z pszenicy)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)