Merck
1.11037
tri-Sodium citrate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331
Synonim(y):
tri-Sodium citrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Na3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.07
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E331
EC Index Number:
200-675-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP
Quality Segment
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubility
425 g/L
density
1.76 g/cm3 at 18 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
tri-Sodium citrate anhydrous is typically used as a citrate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111037100004022536129891
111037902804027269223403
111037902604027269076825