Przejdź do
1.10987
Bulion fenolowo-czerwony (baza)
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (30 °C, 15 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
15 g/L
bulk density
650 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.2 - 7.6
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 8090): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus hauseri ATCC 13315): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Zmiana koloru na żółty (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): +
Zmiana koloru na żółty (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Zmiana koloru na żółty (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Zmiana koloru na żółty (Citrobacter freundii ATCC 8090): +
Zmiana koloru na żółty (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Zmiana koloru na żółty (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): +/- (pomarańczowy)
Zmiana koloru na żółty (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Gaz (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 11700): -
Gaz (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Gaz (Citrobacter freundii ATCC 8090): +
Gaz (Proteus hauseri ATCC 13315): + (słaby)
Gaz (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): -
Gaz (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Inkubacja: 24 godziny; 35 °C; tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.10329701531.05285
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder (dehydrated (DCM))
form
powder
form
granular
suitability
bacteria
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
selective for Salmonella spp., selective for Shigella spp.
suitability
Salmonella spp.
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
pH
7.2-7.6 (30 °C, 15 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
7.1-7.5 (25 °C in H2O)
pH
-
pH
6.8-7.2 (25 °C, 46 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion fenolowo-czerwony (baza)
Questions
  1. Good day Does this product "1.10987 Phenol-red broth (base)" require supplements when preparing a solution for microbe growth? And if so what supplements are needing.
    1 answer
    1. Phenol-red broth (base) 1.10987 is used to evaluate the ability of micro-organisms to cause fermentation of a given reactant. The datasheet below mentions all the reactants that can be used in conjunction with this medium to perform the test:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/079/386-phenol-red-broth-110987-mk.pdf
      Additionally phenol red can be added for a better visualization of the pH change during reaction. The corresponding reference is also mentioned in the datasheet.
      Also note that in case of anaerobic conditions, it is sometimes best to also add as another supplement agar-agar, again referred to in the documentation.