Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (22 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
50 g/L
bulk density
750 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
gelatin-liquefying bacteria
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wartość pH (25 °C): 7.1 - 7.5
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Proteus hauseri ATCC 13315): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): ≥ 70 %
Inkubacja: 24 godz.35 °C; tlenowa.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form saline suspension | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability gelatin-liquefying bacteria | suitability - | suitability - | suitability bacteria |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) environmental |
| manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |