Nazwa produktu
Potassium carbonate, (special grade LAB)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
mp
891 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c