Merck
1.10449
Agar testowy z DNazą
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Agar testowy z DNazą, suitable for microbiology
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp.
Quality Level
Analysis Note
Wygląd
- klarowność:
klarowny do lekko opalizującego
- kolor: żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.1 - 7.5
Wzrost
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
dobry do bardzo dobrego
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): dobry do bardzo dobrego
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): dobry do bardzo dobrego
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): dobry do bardzo dobrego
- Serratia marcescens ATCC 14756: dobry do bardzo dobrego
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): dobry do bardzo dobrego
Wyraźne strefy
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): +
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): -
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): -
- Serratia marcescens ATCC 14756: +
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): +
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; tlenowa.
General description
dla mikrobiologii
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3