Merck
1.10293
Bulion MUELLER-HINTON
for testing the sensitivity of clinically important pathogens
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (21 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
21 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Bacillus spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Listeria spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
General description
do testowania wrażliwości klinicznie ważnych patogenów
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)żółtawyWygląd (5 dni; temperatura pokojowa)klarownyWartość pH (25 °C)7.2 - 7.6Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))dobry do bardzo dobregoWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))dobry do bardzo dobregoWzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))dobry do bardzo dobregoWzrost (Enterococcus faecalis ATCC 33186)dobry do bardzo dobregoWzrost (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)dobry do bardzo dobregoWzrost (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)od dobrego do dobregoWzrost (Listeria monocytogenes ATCC 19118)od dobrego do dobregoWzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))dobry do bardzo dobregoTest antagonistówprzechodzi testInkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.Ca (Wapń)Mg (magnez)
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion MUELLER-HINTON
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110293050004022536123547