Przejdź do
1.10213
Tryptoza
suitable for microbiology
Synonim(y):
Białko trawione tryptycznie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
animal
Quality Segment
assay
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
solid
packaging
pkg of 1 kg
storage condition
protect from light (Store dry and tightly closed)
color
light brown
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
560 g/L
bulk density
300 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Tryptoza jest mieszaniną białek trawionych tryptycznie. Jest odpowiednim materiałem odżywczym do zastosowań w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym. Jest zalecana do stosowania w pożywkach do hodowli szerokiej gamy bakterii szybko rozprzestrzeniających się, takich jak Brucella, Streptococcus, Pneumococcus, Meningococcus spp. itp.
Application
Tryptoza jest stosowana w hodowli komórkowej, molekularnych pożywkach genetycznych oraz jako substrat odżywczy do hodowli i reanimacji wielu różnych mikroorganizmów.
Analysis Note
Wygląd: Brązowo-żółty drobny proszek
Przydatność dla mikrobiologii: przechodzi test
Wartość pH (5% roztwór): 6.5 - 7.5
Azot całkowity (N): 11.0 - 13.0 %
Azot aminowy: 3.0 - 5.0 %
Popiół siarczanowy: ≤ 15.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T281370937T4174
Tryptose pkg of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
T2813
Tryptose
description
suitable for microbiology
description
pkg of 500 g, suitable for microbiology
description
for Biotechnology and Microbiology
description
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
biological source
animal
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
Porcine
assay
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
560 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
solid
form
powder
form
powder
form
solution
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)