Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Cr in 4.2% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec chromu może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania chromu w próbkach nawozów przy użyciu spektrometrii absorpcji atomowej z piecem grafitowym (GF-AAS).
Features and Benefits
Analysis Note
zawartość (Cr): 1000 mg / ampułkę
Metoda oznaczania: ICP - OES.
(identyfikowalna z NIST - SRM 3112a)
Dokładność metody: +/- 5 mg
Metoda oznaczania: ICP - OES.
(identyfikowalna z NIST - SRM 3112a)
Dokładność metody: +/- 5 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c