Merck
1.09925
Roztwór bromianu potasu
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór bromianu potasu, for 1000 ml, c(KBrO3) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
pH
5.6 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór bromianu potasu
pictograms
Flame over circleHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-01-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.