Merck
1.09917
Roztwór jodanu potasu
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór jodanu potasu, for 1000 ml, c(KIO3) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1/60 M
technique(s)
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c