Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł 188,70 zł |
Informacje o tej pozycji
188,70 zł
Cena katalogowa222,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
product line
Titrisol®
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Metoda oznaczania: Miareczkowanie alkalimetryczne
(identyfikowalne z NIST - SRM 723b)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1000 mg SO4 (H2SO4 in H2O) Titrisol® | description traceable to NIST, 800 mg/L SO42- in H2O | description traceable to NIST, 125 mg/L SO42- in H2O | description traceable to NIST, 400 mg/L SO42- in H2O |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?