Nazwa produktu
Test hydrazyny, photometric, 0.005-2.00 mg/L (N2H4), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
hydrazine
measuring range
0.005-2.00 mg/L (N2H4)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
power plants
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (4-(Dimethylamino)-benzaldehyde)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do DIN 38413-1.
Odczynnik Spectroquant® Hydrazine Reagent Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości hydrazyny w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W kwaśnym roztworze hydrazyna reaguje z 4-(dimetyloamino) benzaldehydem, tworząc żółty związek, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
signalword
Warning
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1097110001 | 04022536638652 |