Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Roztwór wskaźnika pH pH 9,0 - 13,0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Quality Segment
form
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
transition temp
flash point 22 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091760100 | 04022536111612 |