Merck
109-09
Błękit alcjanu
Synonim(y):
Ingrain Blue I, C. I. 74240
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H68CuN16S4 · 4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1298.86
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
251-705-7
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[Cu](Cl)Cl.S(Cc1cc2c3[n-]c(nc4nc(nc6[n-]c(nc8nc(n3)c9c8cc(cc9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c7c6cc(cc7)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c5c4cc(cc5)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c2cc1)C(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
form
solid
solubility
8 g/L
λmax
620-625 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Do stosowania w demonstracji mukopolisacharydów, a także do ogólnego barwienia mikroskopowego.
HARLECO® Do barwienia mukopolisacharydów
General description
HARLECO® Błękit alcjanu
109-09 Butelka szklana 10g
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c