Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
form
liquid
Quality Segment
composition
Sodium tetradecylsulfate solution, 26-28%
packaging
pkg of 100 mL
technique(s)
microbiological culture: suitable
bp
100 °C
density
1.06 g/cm3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
(1.13919), for use with GranuCult® XLT4 agar (Base)
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp., enterobacteriaceae
General description
Application
Analysis Note
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
dobry do bardzo dobrego
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): dobry do bardzo dobrego
- Salmonella anatum ATCC 9270: dobry do bardzo dobrego
- Shigella sonnei ATCC 11060: dobry do bardzo dobrego
- Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126): dobry do bardzo dobrego
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: dobry do dobrego
- Citrobacter freundii ATCC 8090: dobry do dobrego
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): brak do dobrego
- Proteus mirabilis ATCC 14273: brak do słabego
Czarny środek
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
+
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
- Salmonella anatum ATCC 9270: +
Kolor kolonii
- Shigella sonnei ATCC 11060:
bezbarwny
- Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126): bezbarwny
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: żółty
- Citrobacter freundii ATCC 8090: żółty
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): bezbarwny do żółtego
Inkubacja: 24 - 48 godz.; 35 °C.
Suplement testowany z podłożem agarowym XLT4 Art. 1.08981.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for Salmonella spp., pkg of 100 mL, for use with GranuCult® XLT4 agar (Base) | description for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base) | description selective for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with GranuCult® Oxford Agar (Base) | description suitable for microbiology |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental |
| suitability Salmonella spp., enterobacteriaceae | suitability Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Clostridium spp. |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form lyophilized powder | form solid | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?