Przejdź do
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
DNA amplification: suitable
impurities
≤0.0075% Water, ≤0.01% Piperidine (GC), ≤0.2% 2-Picoline (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Kolor: ≤ 10 Hazen
2-Pikolina (GC): ≤ 0.2 %
Piperydyna (GC): ≤ 0,01 %
Substancje redukujące: zgodne
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 10 mg/l
Woda: ≤ 0,0075 %
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
20 °C - closed cup