Kluczowe dokumenty
1.07281
Supelco
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
for inorganic trace analysis
pH
3.7 (20 °C in H2O)
gęstość
1.014 g/cm3 at 20 °C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2