Przejdź do
1.07176
n-Pentane
about 95%, EMPLURA®
Synonim(y):
Pentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-692-4
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (GC)
Bp:
35-36 °C (lit.)
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
n-Pentan około 95%, EMPLURA®
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Mycie osadów olejowych środkami powierzchniowo czynnymi i współrozpuszczalnikami: W badaniu przeprowadzonym przez Ramireza i in. zbadano skuteczność różnych rozpuszczalników, w tym n-pentanu, w odzyskiwaniu oleju z różnych rodzajów osadów olejowych, koncentrując się na technologiach remediacji środowiska (Ramirez D, Shaw LJ, Collins CD, 2021).
  • Właściwości fizykochemiczne rozpuszczalników organicznych w syntezie nanocząstek: Fromme i in. zbadali wpływ rozpuszczalników organicznych, takich jak n-pentan, na tworzenie się gazu i wodoru podczas laserowej syntezy nanocząstek złota, podkreślając jego zastosowanie w materiałoznawstwie (Fromme T, Tintrop LK, Reichenberger S, Schmidt TC, Barcikowski S, 2023).
  • Ocena termodynamiczna w procesach ekstrakcji: Al-Maari i in. ocenili skuteczność n-pentanu jako rozpuszczalnika w ekstrakcji olejów roślinnych przy użyciu modeli termodynamicznych, co ma kluczowe znaczenie dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (Al-Maari MA, Hizaddin HF, Salleh MZM, Hayyan A, 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 95,0 %
Tożsamość (IR): odpowiada
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,626 - 0,628
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.209571.071771.00882
n-Pentan for analysis EMSURE®
Supelco
1.07177
n-Pentan
n-Pentan for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00882
n-Pentan
assay
≥95% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan około 95%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C