Merck
1.07158
Parafina
57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Synonim(y):
Paraffin
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
Application
Parafina 57-60, w postaci pastylek Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) obojętne.
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Temperatura krzepnięcia: 57 - 60 °C
Aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory: spełnia wymagania
Rozpuszczalniki resztkowe (Ph Eur/ICH): wykluczone w procesie produkcji
Substancja łatwo ulegająca zwęgleniu: przechodzi test
Siarczan (SO₄): ≤ 0.015 %
Związki siarki: test pozytywny
Odpowiada Ph Eur,BP,NF
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parafina