Przejdź do
1.06509
Pięciowodny tiosiarczan sodu
99.999 Suprapur®
Synonim(y):
Antychlor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3S2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
solid
Solubility:
701 g/L
1460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.999%
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
solubility
701 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Analityczna metoda oznaczania całkowitej zawartości żelaza w dożylnych kompleksach koloidalnych żelaza klasy farmaceutycznej za pomocą potencjometrii redoks...: W pracy przedstawiono metodę oznaczania całkowitej zawartości żelaza w dożylnych kompleksach koloidalnych żelaza klasy farmaceutycznej z wykorzystaniem potencjometrii redoks. Pięciowodny tiosiarczan sodu jest wykorzystywany w reakcji redoks w celu dokładnego ilościowego określenia poziomu żelaza. (Kamisetty et al., 2023).
  • Nowy fluorescencyjny nanosensor do oznaczania diazepamu z wykorzystaniem molekularnie wdrukowanych kropek kwantowych ZnS domieszkowanych Mn...: Badania te wprowadzają nowy fluorescencyjny nanosensor do wykrywania diazepamu, wykorzystujący molekularnie nadrukowane kropki kwantowe ZnS domieszkowane Mn. Do syntezy tych kropek kwantowych stosuje się pięciowodny tiosiarczan sodu. (Samadi-Maybodi et al., 2022).
  • Debugowanie okresowego utleniania celulozy: Dlaczego przestrzeganie powszechnego protokołu gaszenia nadmiaru nadjodanuglikolem jest złym pomysłem: W artykule omówiono kwestie związane z utlenianiem celulozy nadjodanem i zaproponowano alternatywy dla glikolu do gaszenia nadmiaru nadjodanu, w tym zastosowanie pięciowodnego tiosiarczanu sodu jako skutecznego środka gaszącego. (Simon et al., 2023).
  • Wpływ tiosiarczanu sodu na metabolizm komórek odpornościowych podczas krwotoku i resuscytacji świń: Bada wpływ tiosiarczanu sodu na metabolizm komórek odpornościowych w świńskim modelu krwotoku i resuscytacji, podkreślając jego potencjalne korzyści terapeutyczne. (Wolfschmitt et al., 2023).
  • Zielone siarczanowane nanokompozyty tlenku żelaza do skutecznego usuwania zieleni malachitowej i rodaminy B z roztworu wodnego...: W niniejszym badaniu przedstawiono syntezę zielonych siarczanowanych nanokompozytów tlenku żelaza przy użyciu pentahydratu tiosiarczanu sodu, wykazując ich skuteczność w usuwaniu barwników takich jak zieleń malachitowa i rodamina B z roztworów wodnych. (Guo et al., 2022).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,999 %
Oznaczenie (jodometryczne, w przeliczeniu na pięciowodzian): ≥ 99.0 %
Fosforan (PO₄): ≤ 5 ppm
Al (aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (bar): ≤ 2,0 ppm
Bi (bizmut): ≤ 0.01 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 5.0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubid): ≤ 1.0 ppm
Sc (skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (stront): ≤ 0,10 ppm
Tl (tal): ≤ 0.01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8503S6672217247
form
solid
form
powder
form
-
form
crystalline powder, crystals, pellets
solubility
701 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble(lit.)
assay
99.999%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6.0-8.4 (25 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pięciowodny tiosiarczan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c