Przejdź do
1.06310
tetraboran dwusodowy
for analysis (ca. 85% Na2B4O7)
Synonim(y):
Boraks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Na2O7 · nH2O (n=1.5-2)
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
215-540-4
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥85.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
20-°C ( 68 °F)
Quality Segment
assay
≥85.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9-10 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1575 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp
742 °C (anhydrous)
solubility
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
density
2.35 g/cm3 at 26 °C
bulk density
680 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
Application
  • Micelarna chromatografia elektrokinetyczna do rozdzielania mieszaniny alkaloidów koptysu, flawonoidów łuskowatych oraz antrachinonów i bianthronów rabarbaru...: W niniejszym badaniu Chang i Sun badają zastosowanie micelarnej chromatografii elektrokinetycznej (MEKC) do rozdzielania złożonych mieszanin związków bioaktywnych. Badania podkreślają skuteczność tetraboranu dwusodowego w optymalizacji procesu separacji, pokazując jego użyteczność w chemii analitycznej do precyzyjnej analizy produktów naturalnych (Chang et al., 2006).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 85,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Ca (wapń): ≤ 0,01 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106306106309106308
description
for analysis (ca. 85% Na2B4O7)
description
for X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
description
anhydrous 99.99 Suprapur®
description
for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
form
solid
form
powder
form
-
form
crystals
solubility
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
25.6 g/L
solubility
25.6 g/L
solubility
49.74 g/L
assay
≥85.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
99.99%
assay
99.5-103.0% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
742 °C (anhydrous)
mp
742 °C
mp
742 °C
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
vapor pressure
20-°C ( 68 °F)
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
vapor pressure
0.213 hPa ( 20 °C)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12267-73-1
CAS No.
12267-73-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)