Przejdź do
S1429
Sodium acetate
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
99-101% dry basis
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium acetate (SA) exhibits antimicrobial and antioxidant properties. It is used as an exchange-fluid buffer in hemodialysis. SA acts as an a alkalinizing agent and its continuous intravenous (IV) infusion causes salicylate intoxication.
Application
Sodium acetate (SA) has been used to increase hepatic acetyl- coenzyme A in caloric restricted rats.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1613407PHR2615791741
grade
anhydrous
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent, anhydrous
assay
99-101% dry basis
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
8-9.5
pH
-
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)