Przejdź do
1.05413
Agar ROGOSA
Lactobacillus selective agar for microbiology
Synonim(y):
Agar selektywny dla bakterii Lactobacillus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
74.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 0.01 %
Odzysk na podłożu testowym (Proteus hauseri ATCC 13315): ≤ 0,01 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≤ 0,01 %
Inkubacja: 48-72 godz.; 35 °C; tlenowe (Bifidobacterium beztlenowe)
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.461661.102301.07004
suitability
Lactobacillus spp.
suitability
selective for Lactobacillus
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Listeria spp. (spp.)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
-
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar ROGOSA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3