Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.5
EC Index Number:
215-295-3
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccomposition
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
mp
182-186 °C
bulk density
270 kg/m3
εmax
725-910 at 528-534 nm in chloroform at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
InChI key
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
General description
Suchy barwnik czerwień olejowa O (C.I. 26125) do mikroskopii Certistain®, jest stosowany do przygotowania roztworu barwiącego, który może być stosowany do wykrywania lipidów w wycinkach histologicznych. Jako barwnik Certistain® posiada certyfikat jakości chemicznej zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami. Barwienie czerwienią olejową O jest stosowane do wykrywania neutralnego tłuszczu lub granulatu polietylenowego np. w tkankach histologicznych, w patologii stawów lub w próbkach cytologicznych. Roztwór czerwieni olejowej O jest gotowy do użycia i powoduje jaskrawe, jasnoczerwone zabarwienie lipidów, podczas gdy jądra są barwione na niebiesko roztworem hematoksyliny zgodnie z Gill II (nr kat. 105175).
Barwienie lipidów w próbkach histologicznych jest procesem fizycznym. Czerwień olejowa O jest barwnikiem lipofilowym; ze względu na swoją rozpuszczalność dyfunduje do lipidów tkankowych. Jest zarejestrowany jako produkt IVD i posiada certyfikat CE. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi (IFU). IFU można pobrać z tej strony internetowej.
Barwienie lipidów w próbkach histologicznych jest procesem fizycznym. Czerwień olejowa O jest barwnikiem lipofilowym; ze względu na swoją rozpuszczalność dyfunduje do lipidów tkankowych. Jest zarejestrowany jako produkt IVD i posiada certyfikat CE. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi (IFU). IFU można pobrać z tej strony internetowej.
Application
Suchy barwnik Certistain® stosowany do wykrywania lipidów w kriosekcjach
Analysis Note
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie)≥ 80 %Tożsamość (spektrum UV/VIS)przechodzi testMaksymalna absorpcja λ max (chloroform)528 - 534 nmSpec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; chloroform)725 - 910Test TLCprzechodzi testStrata przy suszeniu (110 °C)≤ 8 %Przydatność do mikroskopiiprzechodzi test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany