Przejdź do
1.05044
Potassium iodide
99.995 Suprapur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-659-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
1430 g/L
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
solubility
1430 g/L
bulk density
1500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30315-MP296360399
description
99.995 Suprapur®
description
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
form
solid
form
crystalline
form
powder
form
solid
assay
99.995%
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (AT)
solubility
1430 g/L
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)