Przejdź do
P2963
Potassium iodide
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
KI, Kalium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% P, ≤0.005% Insoluble matter
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1360204102746428
description
BioXtra, ≥99.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99.99% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
form
powder
form
-
form
crystals and lumps
form
crystals
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.0005% P
impurities
-
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.001% N compounds, ≤0.005% insolubles
cation traces
Ba: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Na: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Al: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤3 ppm, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, Mg: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Na: ≤0.005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid,Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)