Merck
1.04159
Orcein
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
bulk density
900‑1000 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Suchy barwnik Orcein do mikroskopii Certistain® jest stosowany do przygotowania roztworu barwiącego do barwienia włókien elastycznych. Jest również stosowany do barwienia chromatyny płciowej, barwienia jądrowego i demonstracji wtrąceń wątrobowych, zwłaszcza antygenu zapalenia wątroby typu B. Jako barwnik CERTISTAIN® posiada chemiczny certyfikat jakości zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami.
Application
do mikroskopii Certistain®
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λ max (NaOH 0,01 mol/l): 575 - 580 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,001 %; roztwór wodorotlenku sodu 0,01 mol/l): 270 - 330
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 7 %
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3