Merck
1.02284
Chinhydron
GR for analysis
Synonim(y):
Quinhydrone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
EC Index Number:
203-387-6
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubility
4 g/L
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
InChI key
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test p-benzochinonu: 48 - 52
test hydrochinonu: 48 - 52
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Substancja nierozpuszczalna w etanolu: ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chinhydron
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102284010004022536031897