Merck
1.02103
Mleczan wapnia
for soil tests
Synonim(y):
Calcium lactate
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.29
EC Index Number:
248-953-3
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
autoignition temp.
610 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
solubility
50 g/L
bulk density
300‑500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
General description
do testów gleby
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, obliczone na bezwodnej substancji)≥ 98 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testWartość pH (5 %; woda)6 - 7K (potas)≤ 0.01 %Fosforan (PO₄)≤ 0.002 %Woda (według Karla Fischera)22 - 30 %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102103902504022536029467
102103025004022536029443